Cyclohexan 99+%, rein
Glasflasche, 1 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexan 99+%, rein
Katalognr. ACRO111110010
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 110-82-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- CAS Nummer:110-82-7
- Formel:C₆H₁₂
- MDL-Nummer:MFCD00003814
- Molekulargewicht:84.16 g/mol
- Merck-Index:13,02752
- Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:6,5 °C
- Dichte:0,77 g/cm³
- Blitz Pt:–18 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-806-2
- UN:1145
- ADR:3,II
Documents
ACRO11111
SDS
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.05 % (K.F.)
- GC:≥99.0 %
- Residue after evaporation:≤0.005 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L