4-Brombenzonitril 98%
Glasflasche für Feststoffe, 10 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
4-Brombenzonitril 98%
Katalognr. ACRO106710100
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 623-00-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: p-Bromobenzonitrile
- CAS Nummer:623-00-7
- Formel:C₇H₄BrN
- MDL-Nummer:MFCD00001811
- Molekulargewicht:182.02 g/mol
- Siedepunkt:235…237 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:111…114 °C
- Dichte:1,562 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:130 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:210-764-9
- ADR:6.1,III
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to light yellow Powder or flakes
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:111 to 114 °C
- GC:≥97.5 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:10 g



