AuftragsverfolgungKontakt
4-Phenylbenzaldehyd 99%
4-Phenylbenzaldehyd 99%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Katalognr. ACRO106260250
Reizend
4-Phenylbenzaldehyd 99%
Katalognr. ACRO106260250
CAS Nummer:  3218-36-8
4-Phenylbenzaldehyd 99%
4-Phenylbenzaldehyd 99%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
CAS Nummer:  3218-36-8
Preis
95.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Biphenyl-4-carbaldehyde, [1,1'-Biphenyl]-4-carbaldehyde, 4-Biphenylcarboxaldehyde, Biphenyl-4-carboxaldehyde, p-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylcarbaldehyde
  • CAS Nummer:3218-36-8
  • Formel:C₁₃H₁₀O
  • MDL-Nummer:MFCD00006947
  • Molekulargewicht:182.22 g/mol
  • Siedepunkt:184 °C (11 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:57…60 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:221-742-3
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White to light yellow Crystalline powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    57 to 60 °C
  • GC:
    ≥98.5 %
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g