AuftragsverfolgungKontakt
Benzil 99+%
Kst.-Flasche, 500 g
Katalognr. ACRO105415000
Reizend
Benzil 99+%
Katalognr. ACRO105415000
CAS Nummer:  134-81-6
Benzil 99+%
Benzil 99+%
Kst.-Flasche, 500 g
CAS Nummer:  134-81-6
Preis
SFr. 84.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione
  • CAS Nummer:134-81-6
  • Formel:(C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
  • MDL-Nummer:MFCD00003080
  • Molekulargewicht:210.23 g/mol
  • Merck-Index:13,01078
  • Siedepunkt:346…348 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:94…97 °C
  • Dichte:1,23 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-157-0
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Yellow Powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    93 to 97 °C
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Calcium (Ca):
    ≤100 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤500 ppm
  • Potassium (K):
    ≤200 ppm
  • Sodium (Na):
    ≤500 ppm
  • Carbon compounds (as C):
    ≤0.01 %
  • Insoluble matter:
    ≤0.02 % (in dilute HCl)
  • Nitrogen compounds (as N):
    ≤0.002 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    500 g
Technische Daten