Benzaldehyd 98+%
Glasflasche, 2,5 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:100-52-7
- Formel:C₆H₅CHO
- MDL-Nummer:MFCD00003299
- Molekulargewicht:106.12 g/mol
- Merck-Index:13,01057
- Siedepunkt:179 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–26 °C
- Dichte:1,043 g/cm³
- Blitz Pt:64 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:202-860-4
- UN:1990
- ADR:9,III
Documents
ACRO10522
FDS
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5440 to 1.5460 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.0 %
- Specific gravity:(25°C) 1.041 to 1.046
- Acid value:≤5 mg KOH/g
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.