Benzaldehyd 98+%
Glasflasche, 1 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:100-52-7
- Formel:C₆H₅CHO
- MDL-Nummer:MFCD00003299
- Molekulargewicht:106.12 g/mol
- Merck-Index:13,01057
- Siedepunkt:179 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–26 °C
- Dichte:1,043 g/cm³
- Blitz Pt:64 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:202-860-4
- UN:1990
- ADR:9,III
Documents
ACRO10522
SDS
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5440 to 1.5460 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.0 %
- Specific gravity:(25°C) 1.041 to 1.046
- Acid value:≤5 mg KOH/g
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L