AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Ascorbinsäure 99% | Avantor
L(+)-Ascorbinsäure 99%
Kst.-Flasche, 100 g
L(+)-Ascorbinsäure 99%
Katalognr. ACRO105021000
CAS Nummer:  50-81-7
L(+)-Ascorbinsäure 99%
L(+)-Ascorbinsäure 99%
Kst.-Flasche, 100 g
CAS Nummer:  50-81-7
Preis
SFr. 43.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Nummer:50-81-7
  • Formel:C₆H₈O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00064328
  • Molekulargewicht:176.13 g/mol
  • Merck-Index:13,00837
  • Siedepunkt:553 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:190…192 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-066-2
  • ERREICHEN:exempt
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration Iodimetric:
    ≥98.5 %
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • Solubility:
    (5 % in water) Passes test
  • pH:
    2.1 to 2.6 (5 % in water)
  • Specific optical rotation:
    +20.5° to +21.5° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O)
  • Copper (Cu):
    ≤5 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤2 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
  • Impurity:
    ≤0.2 % Oxalic acid
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    100 g