AuftragsverfolgungKontakt
Anthron ACS | Avantor
Anthron ACS
Kst.-Flasche, 25 g
Katalognr. ACRO104960250
Reizend
Anthron ACS
Katalognr. ACRO104960250
CAS Nummer:  90-44-8
Anthron ACS
Anthron ACS
Kst.-Flasche, 25 g
CAS Nummer:  90-44-8
Preis
172.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Anthracen-9(10H)-one
  • CAS Nummer:90-44-8
  • Formel:C₁₄H₁₀O
  • MDL-Nummer:MFCD00001187
  • Molekulargewicht:194.23 g/mol
  • Siedepunkt:721 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:152…157 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-994-0
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Yellow Crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    152 to 157 °C
  • Solubility:
    (in ethyl acetate) Passes test
  • Absorbance:
    ≤0.75 (425 nm, 1 cm cell)
  • Sensitivity:
    (to carbohydrates) Passes test
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    25 g
Technische Daten