Dichte-Hydrometer
Hydrometer, 1,500 - 2,000 g/cm³, 0,005 g/cm³, 280 - 300 mm
Katalognr. AMARH801628
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
- Papierwaage und schussgewichteter Körper
- Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
- Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Technische Daten
- Bezeichnung:Hydrometer
- Länge:280 - 300 mm
- Seq:81
- Teilung:0,005 g/cm³
- Messbereich:1,500 - 2,000 g/cm³
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.