Dichte-Hydrometer
Hydrometer, 1,000 - 1,200 g/cm³, 0,002 g/cm³, 280 mm
Katalognr. AMARH801364
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
- Papierwaage und schussgewichteter Körper
- Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
- Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Technische Daten
- Bezeichnung:Hydrometer
- Länge:280 mm
- Seq:72
- Teilung:0,002 g/cm³
- Messbereich:1,000 - 1,200 g/cm³