Dichte-Hydrometer
Hydrometer, 1,900 - 2,000 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Katalognr. AMARH801076
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
- Papierwaage und schussgewichteter Körper
- Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
- Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Technische Daten
- Bezeichnung:Hydrometer
- Länge:300 mm
- Seq:66
- Teilung:0,001 g/cm³
- Messbereich:1,900 - 2,000 g/cm³
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..