AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer | Avantor
Dichte-Hydrometer
Hydrometer 3, 0,820 - 0,880 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Katalognr. AMARH800138
Anbieter:   Amarell
Dichte-Hydrometer
Katalognr. AMARH800138
Anbieter:  Amarell
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Hydrometer 3, 0,820 - 0,880 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Preis
SFr. 48.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
  • Papierwaage und schussgewichteter Körper
  • Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
  • Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Hydrometer 3
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    31
  • Teilung:
    0,001 g/cm³
  • Messbereich:
    0,820 - 0,880 g/cm³
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.