Dichte-Hydrometer
Hydrometer 10, 1,240 - 1,300 g/cm³, 0,001 g/cm³, 160 mm
Catalog # AMARH800022
Supplier: Amarell
Jump to:
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
- Papierwaage und schussgewichteter Körper
- Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
- Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Specifications
- Bezeichnung:Hydrometer 10
- Länge:160 mm
- Seq:11
- Teilung:0,001 g/cm³
- Messbereich:1,240 - 1,300 g/cm³