AuftragsverfolgungKontakt
Twaddle hydrometers
Twaddle hydrometer, 74 – 102 °TW, 0,5 °TW, 280 mm
Katalognr. 614-1624
Anbieter:   Alla France
Twaddle hydrometers
Katalognr. 614-1624
Anbieter:  Alla France
Twaddle hydrometers
Twaddle hydrometers
Twaddle hydrometer, 74 – 102 °TW, 0,5 °TW, 280 mm
Preis
SFr. 32.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers for sugar with scales.
Calibration temperature of 15.6 °C.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Twaddle hydrometer
  • Länge:
    280 mm
  • Teilung:
    0,5 °TW
  • Messbereich:
    74 – 102 °TW