Chicken Native Avidin (from Egg)
Kunststoffflasche für Feststoffe, 100 mg
Katalognr. 189725-100
Anbieter: Merck Millipore (Oncogene)
Chicken Native Avidin (from Egg)
Katalognr. 189725-100
Anbieter: Merck Millipore (Oncogene)
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:100 mg
- Cat. No.:189725-100
- Ursprung:Egg
- CAS Nr.:1405-69-2
- Spezies:Chicken
- Protein/Peptid-Typ:Nativ
- MDL No.:MFCD00130572
- Lagerbedingungen:Freezer
- Protein/Peptid-Name:Avidin