Behälter, Securitainer®
135 ml, 75 mm, 49 mm, 49 mm
Katalognr. COVE49X75/01
Anbieter: COVERA
Direkt zu
Product Details & Documents
Der SECURITAINER® aus weißem PP ist ein effektiver Sicherheitsbehälter. Er dient hauptsächlich zwei Verwendungszwecken: als Transportbehälter für einzelne Glasvials und als Verpackung für Materialien und Substanzen, die empfindlich gegenüber Feuchtigkeit sind.
- Die Originalitätssicherung garantiert, dass die Verpackung nicht geöffnet wurde - für eine höhere Sicherheit des Produkts
- Der Verschluss verhindert die Manipulation von Vials, Etiketten und derer Inhalte
- Die starke, aber leichte Konstruktion schützt die Inhalte effektiv
- Einfache Handhabung
- Deckel sind separat zu bestellen
Technische Daten
- Verschlussgröße:49 mm
- Kapazität:135 ml
- Höhe:75 mm
- Seq:05
- Ø Hals:49 mm