AuftragsverfolgungKontakt
Soil hydrometers | Avantor
Soil hydrometers
Soil hydrometer, 0,995 − 1,038 S.G., 0,001 S.G., 280 mm
Katalognr. 614-1534
Anbieter:   Alla France
Soil hydrometers
Katalognr. 614-1534
Anbieter:  Alla France
Soil hydrometers
Soil hydrometers
Soil hydrometer, 0,995 − 1,038 S.G., 0,001 S.G., 280 mm
Preis
SFr. 79.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soil hydrometers for specific gravity (SG) measurements.
  • Medium surface tension (55 mN/m)
  • Reading below meniscus
Zertifizierung: ASTM E100 D422 - A2LA traceable.
Bestellinformationen: EU traceable calibration certificate or EO official calibration certificate available on request.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Soil hydrometer
  • Länge:
    280 mm
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    0,001 S.G.
  • Messbereich:
    0,995 − 1,038 S.G.
  • Cat. No.:
    614-1534