AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometers | Avantor
Hydrometers
Hydrometer, 0,650 – 1,000 SG, 0,01 SG, 290 mm, Glas
Katalognr. ALLA3006TB070/60QP
Anbieter:   Alla France
Hydrometers
Katalognr. ALLA3006TB070/60QP
Anbieter:  Alla France
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer, 0,650 – 1,000 SG, 0,01 SG, 290 mm, Glas
Preis
SFr. 47.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glass hydrometer calibrated at 60 °F (15,56 °C).
  • Graduated in specific gravity (SG)
  • Reading below meniscus
 : In a plastic case.
 : Other temperatures of calibration upon request.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Hydrometer
  • Länge:
    290 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    03
  • Teilung:
    0,01 SG
  • Messbereich:
    0,650 – 1,000 SG