AuftragsverfolgungKontakt
Baumé-Aräometer | Avantor
Baumé-Aräometer
0 - 50, 1,0, 250 mm
Katalognr. ALLA0400TB050/15QP
Anbieter:   Alla France
Baumé-Aräometer
Katalognr. ALLA0400TB050/15QP
Anbieter:  Alla France
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
0 - 50, 1,0, 250 mm
Preis
SFr. 22.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
Technische Daten
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    04
  • Teilung:
    1,0
  • Messbereich:
    0 - 50