Cap strips, flat top
12er Flachkappen-Streifen, Klar, 10 Packungen mit je 8 Streifen
Catalog # 732-4896
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Aus PP.
- Flache Kappen erleichtern die Probenbeschriftung
- Große beschriftete Endstreifen zur leichteren Orientierung und Entfernung (A-H für 8er Streifen, 1-12 für 12er Streifen)
- Zertifiziert frei von DNase, RNase und humaner DNA
Geeignet für 96-Well-PCR -Platten sowie Streifen mit Standardgefäßen und Gefäßen mit niedrigem Profil.
Colour: Natural
Specifications
- Verpackt:10 Packungen mit je 8 Streifen
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:12er Flachkappen-Streifen
- Seq:01