Cap strips, flat top
8er Flachkappen-Streifen, Klar, 25 Packungen à 12 Stück
Katalognr. 732-4882
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Aus PP.
- Flache Kappen erleichtern die Probenbeschriftung
- Große beschriftete Endstreifen zur leichteren Orientierung und Entfernung (A-H für 8er Streifen, 1-12 für 12er Streifen)
- Zertifiziert frei von DNase, RNase und humaner DNA
Geeignet für 96-Well-PCR -Platten sowie Streifen mit Standardgefäßen und Gefäßen mit niedrigem Profil.
Colour: Natural
Technische Daten
- Verpackt:25 Packungen à 12 Stück
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:8er Flachkappen-Streifen
- Seq:05