Eimer, Rund, HDPE
Weiß, 15 L, 320 mm, 340 mm
Katalognr. BURK2306-0015
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
PE, weiß.
- Mit Inhaltsskala, Graduierungen 1000 ml
- Mit Ausguss
- Handgriff aus Metall
Laboreimer zum Transportieren, dekantieren und mischen. Sicheres Entleeren durch einen breiten Auslauf.
Dokumente
BURK2306-0015_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Kapazität:15 L
- Farbe:Weiß
- Höhe:340 mm
- Ø:320 mm