Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Schlauchventile, LaboPlast®

6 mm, 7 - 9 mm
Katalognr. 229-7428
Anbieter:   BURKLE
Schlauchventile, LaboPlast®
Katalognr. 229-7428
Anbieter:  BURKLE
Schlauchventile, LaboPlast®
Schlauchventile, LaboPlast®

6 mm, 7 - 9 mm

Preis
28.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PP/PE, weiß-rot oder PVDF, transparent.

  • PVDF, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, lebensmittelgeeignet
  • PP/PE für den industriellen Einsatz
  • Maximale Druckbelastung 1 Bar

Diese Zwei- oder Dreiwegeventile eignen sich ideal zum Regulieren oder vollständigen Blockieren des Durchflusses von Gasen und Flüssigkeiten. Insbesondere in der Chemie, der Biologie, der Pharmazie und in der Lebensmitteltechnik werden bevorzugt die Werkstoffe PVDF oder PP/PE eingesetzt. Mit Schlaucholiven für sichere Schlauchbefestigung.

Technische Daten
  • Bohrung Ø:
    6 mm
  • Für Schlauch I-Ø:
    7 - 9 mm