AuftragsverfolgungKontakt
Probenehmer, QuickPicker | Avantor
Probenehmer, QuickPicker
Probenehmer, Edelstahl V4A (1.4404)/ AISI 316 L, 500 mm, 300 mm, 25 mm, 75 ml
Katalognr. 312-1175
Anbieter:   BURKLE
Probenehmer, QuickPicker
Katalognr. 312-1175
Anbieter:  BURKLE
Probenehmer, QuickPicker
Probenehmer, QuickPicker
Probenehmer, Edelstahl V4A (1.4404)/ AISI 316 L, 500 mm, 300 mm, 25 mm, 75 ml
Preis
SFr. 368.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl oder PP, transparent, Probenflaschen aus PE. Der QuickPicker ist speziell geeignet, wenn Schüttgüter direkt aus Säcken, Big-Bags oder offenen Gebinden entnommen und ohne Umwege in die Original-Probenflasche gefüllt werden. Einstechtiefe 30 cm, Ø 25 mm, Gesamtlänge 50 cm, 75 ml Volumen.
  • Spitze abnehmbar
  • Unkompliziert in der Anwendung und Reinigung
  • Ohne Hinterschneidungen und Kanten gibt es keine Probenreste, die spätere Probenahmen verfälschen könnten
Lieferinformationen: Der QuickPicker wird komplett mit 2 Probenflaschen und Reinigungsbürste geliefert.
Technische Daten
  • Ø:
    25 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    300 mm
  • Volumen:
    75 ml
  • Bezeichnung:
    Probenehmer, Edelstahl V4A (1.4404)/ AISI 316 L
  • Länge:
    500 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Kapazität
    Gewinde
    Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0118
    250 ml
    40 mm
    LDPE
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 3.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 312-0071
    Transportkoffer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 51.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Kapazität
    Gewinde
    Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 331-2612
    250 ml
    40 mm
    PP
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 3.80