AuftragsverfolgungKontakt
Handbohrer, QualiRod | Avantor
Handbohrer, QualiRod
Handbohrer, konisch, 175 mm, 120 mm
Katalognr. 300-0018
Anbieter:   BURKLE
Handbohrer, QualiRod
Katalognr. 300-0018
Anbieter:  BURKLE
Handbohrer, QualiRod
Handbohrer, QualiRod
Handbohrer, konisch, 175 mm, 120 mm
Preis
SFr. 104.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Conical hand drill with sharp cutting edges and a solid handle made from stainless steel V2A (1.4301)/AISI 304.
  • Sterilisable
Designed to cut out samples from soft, paste-like substances (cheese, butter, clay, loam, soap and wax).
Zertifizierung: ISO 707
Technische Daten
  • Eintauch-Tiefe:
    120 mm
  • Bezeichnung:
    Handbohrer, konisch
  • Länge:
    175 mm