AuftragsverfolgungKontakt
Methylrot ACS
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
  ACRO423970250
Methylrot ACS
  ACRO423970250
 :  493-52-7
Methylrot ACS
Methylrot ACS
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
 :  493-52-7
48.30 SFr.
1 * 25 g
 :  2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
  •  :493-52-7
  •  :C₁₅H₁₅N₃O₂
  •  :MFCD00002425
  •  :269.3 g/mol
  •  :12,06199
  •  :178…182 °C
  •  :1,31 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :207-776-1
  • Appearance:
    Dark red to brown to purple Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    179 to 182 °C
  • Visual transition interval:
    From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
  • Clarity of alcohol solution:
    Passes test
  • Specific optical rotation:
    +52.0° to +62.0° (20 °C, 589 nm) (neat)
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g