Elektroporationsküvetten Plus
Küvetten mit 4,0 mm Spaltbreite, gelber Deckel, 80 - 800 µl, Steril
Nome del fornitore: BTX
Vai a
Product Details & Documents
Hochwertige Einwegküvetten für die Transfektion, erhältlich in drei Größen und kompatibel mit Elektroporationssystemen.
- Transferpipette zur Probenmanipulation und gemeinsam gammabestrahlt zur Sterilisation
- Polierte Aluminiumelektroden in den Küvetten senken die Lichtbogenfrequenz
- Küvetten (ohne Deckel) sind autoklavierbar
Die Küvettendeckel sind rund, um ein einfaches, einhändiges Abnehmen zu ermöglichen, und farblich gekennzeichnet, um eine schnelle Identifizierung zu gewährleisten.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Specifiche
- Sterilität:Steril
- Volumen:80 - 800 µl
- Bezeichnung:Küvetten mit 4,0 mm Spaltbreite, gelber Deckel
- Seq:5
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice
- 732-0779Küvettengestell, mit 20 nummerierten PositionenLog in per disponibilità1 * 1 ST - 132.00 SFr.