AuftragsverfolgungKontakt
Elektroden, Caliper | Avantor
Elektroden, Caliper
Caliper Elektrode, Messing, Elektrodenfläche: 1×1 cm
Katalognr. 732-0001
Anbieter:   BTX
Elektroden, Caliper
Katalognr. 732-0001
Anbieter:  BTX
Elektroden, Caliper
Elektroden, Caliper
Caliper Elektrode, Messing, Elektrodenfläche: 1×1 cm
Preis
SFr. 1’310.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Caliper Elektroden sind wiederverwendbare, zangenartige Elektroden und für eine Vielzahl von in-vivo-Anwendungen geeignet, wie z. B. die Wirkstoffübertragung und Gentransfer. Caliper Elektroden bestehen aus einer Zange und einem Paar Plattenelektroden. Es sind zwei Modelle erhältlich. Die 1×1 cm großen Caliper mit Elektrodenplatten aus Messing werden bei kleineren Tieren eingesetzt. Die größeren Caliper werden mit zwei Paar Elektrodenplatten aus Edelstahl (1,5×1,5 cm oder 2×2 cm) geliefert und für größere Oberflächen verwendet.
  • Die Elektrodenplatten können mit dem am Caliper angebrachten Rädchen justiert werden
  • Die Elektroden umklammern den Zielbereich des Gewebes nach der Injektion des entsprechenden Moleküls, und Elektroporationsimpulse werden mit dem BTX-Generator abgegeben
  • Das durch die Caliper Elektroden erzeugte elektrische Feld führt zur Bildung von transienten Poren in den Gewebezellen, wodurch die Moleküle in die Zellen aufgenommen werden können
Es sind zwei Modelle erhältlich. Die 1×1 cm großen Caliper mit Elektrodenplatten aus Messing werden bei kleineren Tieren eingesetzt. Die größeren Caliper werden mit zwei Paar Elektrodenplatten aus Edelstahl (1,5×1,5 cm oder 2×2 cm) geliefert und für größere Oberflächen verwendet.
Spannungsbereich: 0 - 500 V (abhängig vom Elektrodenabstand)
Pulslängenbereich: 10 µs bis 99 ms (Mehrfachpulse möglich)
Elektrodenabstand: 0,1 bis 13 cm.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Caliper Elektrode, Messing, Elektrodenfläche: 1×1 cm