Probenschöpfer
Probenahmeschöpfer mit verstärktem Rand und Ausguss, PTFE/Stahl, 125 mm, 80 mm, 500 ml
Katalognr. BRND90454
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Sampling dipper with reinforced rim and spout.
- PTFE handle with steel core
Optional extension rod for increased handle length.
Technische Daten
- Ø:80 mm
- Kapazität:500 ml
- Bezeichnung:Probenahmeschöpfer mit verstärktem Rand und Ausguss
- Länge:125 mm
- Material:PTFE/Stahl
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BRND90470Verlängerungsstange für Probenahmeschöpfer, Länge 600 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 137.00 SFr.