Probenschöpfer
Probenahmeschöpfer mit verstärktem Rand und Ausguss, PTFE/Stahl, 65 mm, 55 mm, 100 ml
Katalognr. BRND90438
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Sampling dipper with reinforced rim and spout.
- PTFE handle with steel core
Optional extension rod for increased handle length.
Technische Daten
- Ø:55 mm
- Kapazität:100 ml
- Bezeichnung:Probenahmeschöpfer mit verstärktem Rand und Ausguss
- Länge:65 mm
- Material:PTFE/Stahl
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BRND90470Verlängerungsstange für Probenahmeschöpfer, Länge 600 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 137.00