Becher, niedrige Form
1000 ml, 155 mm, 105 mm
Katalognr. 213-1564
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PTFE, mit Ausguss.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig von −200 bis +280 °C
- Flacher Boden für gute Wärmeübertragung, z. B. beim Einsatz auf geregelten Kochplatten
Starkwandig, mit verstärktem Rand und besonders glatten Innenwänden zur Vermeidung von Kontaminationen. Antiadhäsiv. Geringe Gasdurchlässigkeit.
Technische Daten
- Ext.Ø:105 mm
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:155 mm
- Seq:10