AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form | Avantor
Becher, niedrige Form
500 ml, 125 mm, 80 mm
Katalognr. 213-1562
Anbieter:   Brand
Becher, niedrige Form
Katalognr. 213-1562
Anbieter:  Brand
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
500 ml, 125 mm, 80 mm
Preis
134.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE, mit Ausguss.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von −200 bis +280 °C
  • Flacher Boden für gute Wärmeübertragung, z. B. beim Einsatz auf geregelten Kochplatten
Starkwandig, mit verstärktem Rand und besonders glatten Innenwänden zur Vermeidung von Kontaminationen. Antiadhäsiv. Geringe Gasdurchlässigkeit.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    80 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    125 mm
  • Seq:
    09