Becher, niedrige Form
400 ml, 125 mm, 80 mm
Katalognr. 213-1561
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PTFE, mit Ausguss.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig von −200 bis +280 °C
- Flacher Boden für gute Wärmeübertragung, z. B. beim Einsatz auf geregelten Kochplatten
Starkwandig, mit verstärktem Rand und besonders glatten Innenwänden zur Vermeidung von Kontaminationen. Antiadhäsiv. Geringe Gasdurchlässigkeit.
Technische Daten
- Ext.Ø:80 mm
- Kapazität:400 ml
- Höhe:125 mm
- Seq:08
- Cat. No.:213-1561