Becher, niedrige Form, ETFE
1000 ml, 143 mm, 105 mm, 100 ml
Katalognr. BRND90262
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
ETFE, durchscheinend.
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit von –100 bis +150 °C
- Autoklavierbar
Mit Ausguss und leicht ablesbarer, blau aufgedruckter Graduierung.
Zertifizierung: ISO 7056
Technische Daten
- Ext.Ø:105 mm
- Graduierungsintervall:100 ml
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:143 mm
- Seq:08