AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form, ETFE
600 ml, 125 mm, 91 mm, 100 ml
  BRND90256
 :   Brand
Becher, niedrige Form, ETFE
  BRND90256
 :  Brand
Becher, niedrige Form, ETFE
Becher, niedrige Form, ETFE
600 ml, 125 mm, 91 mm, 100 ml
87.70 SFr.
1 * 1 ST
ETFE, durchscheinend.
  • Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit von –100 bis +150 °C
  • Autoklavierbar
Mit Ausguss und leicht ablesbarer, blau aufgedruckter Graduierung.
Zertifizierung: ISO 7056
  • Ext.Ø:
    91 mm
  • Graduierungsintervall:
    100 ml
  • Kapazität:
    600 ml
  • Höhe:
    125 mm
  • Seq:
    07
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.