Becher, niedrige Form, ETFE
50 ml, 59 mm, 39 mm, 10 ml
Katalognr. BRND90228
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
ETFE, durchscheinend.
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit von –100 bis +150 °C
- Autoklavierbar
Mit Ausguss und leicht ablesbarer, blau aufgedruckter Graduierung.
Certifications: ISO 7056
Technische Daten
- Ext.Ø:39 mm
- Graduierungsintervall:10 ml
- Kapazität:50 ml
- Höhe:59 mm
- Seq:02