Becher, niedrige Form, ETFE
25 ml, 50 mm, 32 mm, 5 ml
Katalognr. BRND90224
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
ETFE, durchscheinend.
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit von –100 bis +150 °C
- Autoklavierbar
Mit Ausguss und leicht ablesbarer, blau aufgedruckter Graduierung.
Zertifizierung: ISO 7056
Technische Daten
- Ext.Ø:32 mm
- Graduierungsintervall:5 ml
- Kapazität:25 ml
- Höhe:50 mm
- Seq:01