Thymolblau ACS
Glasflasche für Feststoffe, 10 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS Nummer:76-61-9
- Formel:C₂₇H₃₀O₅S
- MDL-Nummer:MFCD00005869
- Molekulargewicht:466.6 g/mol
- Merck-Index:12,09541
- Schmelzender Platingehalt:221 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-973-3
Dokumente
ACRO42093 sds_ACRO42093
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Dark green to dark brown Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Visual transition interval:from pH 1.2 (pink) to pH 2.8 (yellow)
- Clarity of solution:passes test
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:10 g