Thymolblau ACS
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- :76-61-9
- :C₂₇H₃₀O₅S
- :MFCD00005869
- :466.6 g/mol
- :12,09541
- :221 °C (Zersetzung)
- :Raumtemperatur
- :200-973-3
- Appearance:Dark green to dark brown Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Visual transition interval:from pH 1.2 (pink) to pH 2.8 (yellow)
- Clarity of solution:passes test
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:5 g