AuftragsverfolgungKontakt
Einwegküvetten | Avantor
Einwegküvetten
Makro, 340 – 900 nm (≤±0,005 @360 nm), 12,5 mm, 45 mm, 2,5 ml, 10 mm, PS
Katalognr. 634-8111
Anbieter:   Brand
Einwegküvetten
Katalognr. 634-8111
Anbieter:  Brand
Einwegküvetten
Einwegküvetten
Makro, 340 – 900 nm (≤±0,005 @360 nm), 12,5 mm, 45 mm, 2,5 ml, 10 mm, PS
Preis
SFr. 24.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Makro- oder Halbmikro-Standardküvetten für den Einmalgebrauch aus PS oder PMMA sind für kinetische Messungen erhältlich.
  • Pfeil zeigt die Durchstrahlungsrichtung an
  • Optisch klarer und einwandfreier Strahlengang von 10 mm
  • Eingelassene Fenster zur Vermeidung von Kratzern
PS cuvettes - range of application: 340 nm to 900 nm; standard deviation at 360 nm ≤±0.005 extinction units.
External: Cuvette:12.5×12.5×45 mm
Window: Macro cuvette: 10×35 mm
Window: Semi-micro cuvette: 4.5×23 mm
Lieferinformationen: Nach Formhöhlungsnummern sortiert, um eine möglichst geringe Abweichung des Extinktionskoeffizienten zu gewährleisten.
Verpackung: In einer praktischen wiederverschließbaren Verpackung.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    12,5 mm
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Typ:
    Makro
  • Volumen:
    2,5 ml
  • Fenstermaterial:
    PS
  • Höhe:
    45 mm
  • Seq:
    004
  • Messbereich:
    340 – 900 nm (≤±0,005 @360 nm)