Pasteurpipetten zum Einmalgebrauch
4,0 ml, 25, 3,0 mm, 150 mm, - ml, -, Lose verpackt
Katalognr. 612-1715
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE.
- Sehr gute Reproduzierbarkeit der Tropfenzahl pro Milliliter
- Ideal zum Verteilen aliquoter Flüssigkeitsmengen
- Pasteurpipetten lassen sich im gefülltem Zustand tiefgefrieren oder bei Bedarf auch durch Hitzeversiegelung in ein geschlossenes Gefäß verwandeln
- Der integrierte Saugbalg lässt sich ganz leicht zusammendrücken, so bleiben auch bei häufigen Pipettieren die Finger ermüdungsfrei
- Stabil gegen Gas- oder Gammastrahlen-Sterilisations-Verfahren
Dokumente
Technische Daten
- Verpackt:Lose verpackt
- Steril:-
- Kapazität:4,0 ml
- Länge:150 mm
- Seq:06
- Tropfen pro ml:25
- Graduierung:- ml
- Stiel Ø:3,0 mm