AuftragsverfolgungKontakt
Pasteurpipetten zum Einmalgebrauch
2,0 ml, 22 - 26, 3,3 mm, 152 mm, 2/0,5 ml, 2 ml, -, Lose verpackt
  BRND747765
 :   Brand
Pasteurpipetten zum Einmalgebrauch
  BRND747765
 :  Brand
Pasteurpipetten zum Einmalgebrauch
Pasteurpipetten zum Einmalgebrauch
2,0 ml, 22 - 26, 3,3 mm, 152 mm, 2/0,5 ml, 2 ml, -, Lose verpackt
SFr. 74.30
1 * 500 ST
LDPE.
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit der Tropfenzahl pro Milliliter
  • Ideal zum Verteilen aliquoter Flüssigkeitsmengen
  • Pasteurpipetten lassen sich im gefülltem Zustand tiefgefrieren oder bei Bedarf auch durch Hitzeversiegelung in ein geschlossenes Gefäß verwandeln
  • Der integrierte Saugbalg lässt sich ganz leicht zusammendrücken, so bleiben auch bei häufigen Pipettieren die Finger ermüdungsfrei
  • Stabil gegen Gas- oder Gammastrahlen-Sterilisations-Verfahren
  • Verpackt:
    Lose verpackt
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    2,0 ml
  • Länge:
    152 mm
  • Seq:
    02
  • Tropfen pro ml:
    22 - 26
  • Graduiert bis:
    2 ml
  • Graduierung:
    2/0,5 ml
  • Stiel Ø:
    3,3 mm