AuftragsverfolgungKontakt
Pasteurpipetten zum Einmalgebrauch | Avantor
Pasteurpipetten zum Einmalgebrauch
3,5 ml, 21 - 28, 3,2 mm, 152 mm, 3/0,5 ml, 3 ml, -, Lose verpackt
Katalognr. BRND747760
Anbieter:   Brand
Pasteurpipetten zum Einmalgebrauch
Katalognr. BRND747760
Anbieter:  Brand
Pasteurpipetten zum Einmalgebrauch
Pasteurpipetten zum Einmalgebrauch
3,5 ml, 21 - 28, 3,2 mm, 152 mm, 3/0,5 ml, 3 ml, -, Lose verpackt
Preis
SFr. 74.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
LDPE.
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit der Tropfenzahl pro Milliliter
  • Ideal zum Verteilen aliquoter Flüssigkeitsmengen
  • Pasteurpipetten lassen sich im gefülltem Zustand tiefgefrieren oder bei Bedarf auch durch Hitzeversiegelung in ein geschlossenes Gefäß verwandeln
  • Der integrierte Saugbalg lässt sich ganz leicht zusammendrücken, so bleiben auch bei häufigen Pipettieren die Finger ermüdungsfrei
  • Stabil gegen Gas- oder Gammastrahlen-Sterilisations-Verfahren
Technische Daten
  • Verpackt:
    Lose verpackt
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    3,5 ml
  • Länge:
    152 mm
  • Seq:
    05
  • Tropfen pro ml:
    21 - 28
  • Graduiert bis:
    3 ml
  • Graduierung:
    3/0,5 ml
  • Stiel Ø:
    3,2 mm