Pasteurpipetten zum Einmalgebrauch
3,5 ml, 25 - 30, 3,4 mm, 151 mm, 1/0,25 ml, 1 ml, -, Lose verpackt
Katalognr. 612-1714
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE.
- Sehr gute Reproduzierbarkeit der Tropfenzahl pro Milliliter
- Ideal zum Verteilen aliquoter Flüssigkeitsmengen
- Pasteurpipetten lassen sich im gefülltem Zustand tiefgefrieren oder bei Bedarf auch durch Hitzeversiegelung in ein geschlossenes Gefäß verwandeln
- Der integrierte Saugbalg lässt sich ganz leicht zusammendrücken, so bleiben auch bei häufigen Pipettieren die Finger ermüdungsfrei
- Stabil gegen Gas- oder Gammastrahlen-Sterilisations-Verfahren
Dokumente
Technische Daten
- Verpackt:Lose verpackt
- Steril:-
- Kapazität:3,5 ml
- Länge:151 mm
- Seq:04
- Tropfen pro ml:25 - 30
- Graduiert bis:1 ml
- Graduierung:1/0,25 ml
- Stiel Ø:3,4 mm