Pasteurpipetten zum Einmalgebrauch
3,0 ml, 25 - 27, 2,8 mm, 152 mm, - ml, -, Lose verpackt
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
LDPE.
- Sehr gute Reproduzierbarkeit der Tropfenzahl pro Milliliter
- Ideal zum Verteilen aliquoter Flüssigkeitsmengen
- Pasteurpipetten lassen sich im gefülltem Zustand tiefgefrieren oder bei Bedarf auch durch Hitzeversiegelung in ein geschlossenes Gefäß verwandeln
- Der integrierte Saugbalg lässt sich ganz leicht zusammendrücken, so bleiben auch bei häufigen Pipettieren die Finger ermüdungsfrei
- Stabil gegen Gas- oder Gammastrahlen-Sterilisations-Verfahren
Documents
Specifications
- Verpackt:Lose verpackt
- Steril:-
- Kapazität:3,0 ml
- Länge:152 mm
- Seq:03
- Tropfen pro ml:25 - 27
- Graduierung:- ml
- Stiel Ø:2,8 mm