Buckets
Eimer, mit Graduierung und Griff, Weiß, 5 L, 240 mm
Katalognr. BRND71772
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
HDPE, white.
- Good chemical and temperature resistance
- Scale with 1 litre steps
- Without spout and lid (Please order push-on lid seperately)
For industrial and laboratory applications. With handle.
Technische Daten
- Kapazität:5 L
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Eimer, mit Graduierung und Griff
- Höhe:240 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis