AuftragsverfolgungKontakt
Exsikkator-Platten
Exsikkator-Platten
PP, 140 mm
Catalog # BRND66015
Supplier:   Brand
Exsikkator-Platten
Catalog # BRND66015
Supplier:  Brand
Exsikkator-Platten
Exsikkator-Platten
PP, 140 mm
Price
17.50 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Desiccator plates for glass and plastic desiccators.
  • Central hole measures approximately 20 mm diameter
  • Small perforations measure approximately 5 mm diameter
Specifications
  • Ø:
    140 mm
  • Typ:
    PP
  • Seq:
    04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.