Ninhydrin ACS
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
- CAS Nummer:485-47-2
- Formel:C₉H₆O₄
- MDL-Nummer:MFCD00003791
- Molekulargewicht:178.14 g/mol
- Merck-Index:13,06582
- Siedepunkt:351 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:250 °C (Zersetzung)
- Dichte:0,862 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:207-618-1
Dokumente
ACRO41572 sds_ACRO41572
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to light brown Crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:Passes test
- Solubility:Passes test
- Identification:Passes test
- Sensitivity:(to amino acids) Passes test
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g