AuftragsverfolgungKontakt
Dosen mit Stülpdeckel
115 ml, 75 mm, 30 mm
  216-3188
 :   Brand
Dosen mit Stülpdeckel
  216-3188
 :  Brand
Dosen mit Stülpdeckel
Dosen mit Stülpdeckel
115 ml, 75 mm, 30 mm
SFr. 37.10
1 * 10 ST
PP, durchscheinend.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von −10 bis +125 °C
  • Autoklavierbar
Ideal zur Probenahme, zum Transport und zur Lagerung.
  • Ext.Ø:
    75 mm
  • Kapazität:
    115 ml
  • Höhe:
    30 mm