Methylpalmitat 95%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
- CAS Nummer:112-39-0
- Formel:C₁₇H₃₄O₂
- MDL-Nummer:MFCD00008994
- Molekulargewicht:270.46 g/mol
- Siedepunkt:417 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:28 °C
- Dichte:0,8804 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:>110 °C
- EINECS:203-966-3
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless Liquid or low melting solid
- Infrared spectrum:Conforms
- GC:≥94 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 g



